Merck
1.01947
Supelco
Brom
99.9999 Suprapur®
Synonym(e):
Brom
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
159.81
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116105
EG-Index-Nummer:
231-778-1
NACRES:
NA.21
Qualität
for inorganic trace analysis
Qualitätsniveau
Dampfdruck
233 hPa ( 20 °C)
Assay
99.9999%
Form
liquid
kinematic viscosity
0.314 cSt(20 °C)
bp
58.8 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-7.3 °C
Löslichkeit
35 g/L
Dichte
3.12 g/cm3 at 20 °C (liquid)
Lagertemp.
15-25°C
InChI
1S/BrH/h1H/p-1
InChIKey
CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
99,9999 Suprapur®
Anwendung
Brom 99,9999 Suprapur®. CAS-Nr. 7726-95-6, molare Masse 159,81 g/mol.
Hinweis zur Analyse
Reinheit (metallisch)≥ 99,9999 %Gehalt (iodometrisch)≥ 99,8 %Chlor (Cl)≤ 500 ppmIod (I)≤ 10 ppmSulfat (SO₄)≤ 5 ppmAg (Silber)≤ 0,0010 ppmAl (Aluminium)≤ 0,0050 ppmAu (Gold)≤ 0,0050 ppmBa (Barium)≤ 0,0050 ppmBe (Beryllium)≤ 0,0010 ppmBi (Bismut)≤ 0,0050 ppmCa (Calcium)≤ 0,030 ppmCd (Cadmium)≤ 0,0010 ppmCo (Cobalt)≤ 0,0010 ppmCr (Chrom)≤ 0,0010 ppmCu (Kupfer)≤ 0,0010 ppmFe (Eisen)≤ 0,010 ppmGa (Gallium)≤ 0,0050 ppmIn (Indium)≤ 0,0020 ppmK (Kalium)≤ 0,020 ppmLi (Lithium)≤ 0,0010 ppmMg (Magnesium)≤ 0,0050 ppmMn (Mangan)≤ 0,0010 ppmMo (Molybdän)≤ 0,0010 ppmNa (Natrium)≤ 0,050 ppmNi (Nickel)≤ 0,0020 ppmPb (Blei)≤ 0,0020 ppmSn (Zinn)≤ 0,0050 ppmSr (Strontium)≤ 0,0010 ppmTi (Titan)≤ 0,0010 ppmTl (Thallium)≤ 0,0020 ppmV (Vanadium)≤ 0,0010 ppmZn (Zink)≤ 0,0050 ppmZr (Zirconium)≤ 0,0010 ppmNichtflüchtige Anteile≤ 10 ppm
Rechtliche Hinweise
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable