07-1507
Anti-phospho-Mypt1 (Ser507) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Protein phosphatase 1 regulatory subunit 12A, Myosin phosphatase-targeting subunit 1, Myosin phosphatase target subunit 1, Protein phosphatase myosin-binding subunit
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
mouse
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
human (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer507)
Angaben zum Gen
human ... PPP1R12A(4659)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zelluläre Signaltransduktion
Zellstruktur
Entwicklungsabhängige Signalübertragung
Muskelphysiologie
Qualität
Western Blot Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected Mypt1 in 10 µg of untreated and PMA-treated NIH/3T3 cell lysates.
Zielbeschreibung
Uniprot gives a calculated molecular weight of 115 kDa, which can be observed at higher molecular weights due to hyperphosphorylation. Uncharacterized bands appear at ~30 kDa and ~130 kDa in some lysates.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Untreated and PMA-treated NIH/3T3 cell lysates
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable