07-030-AF488
Anti-dimethyl-Histone H3 (Lys4) Antibody, Alexa Fluor™ 488 conjugate
from rabbit, ALEXA FLUOR™ 488
Synonym(e):
H3K4me2, H3.3B, Lys4 dimethylated, H3 histone, family 3A, Lys4 dimethylated, H3 histone, family 3B, Lys4 dimethylated, Histone H3, Lys4 dimethylated
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
ALEXA FLUOR™ 488
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
Tetrahymena sp., human
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
dimethylation (Lys4)
Angaben zum Gen
human ... HIST1H3F(8968)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Epigenetik & nukleäre Funktionen
Histone
The unconjugated antiserum (Cat. No. 07-030) is shown to be suitable also for dot blot, chromatin immunoprecipitation (ChIP), ChIP-seq, immunocytochemistry, immunofluorescence, and Western blotting applications.
Qualität
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected nuclear histone H3 Lys4 dimethylation in HepG2 cells.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable