04-973
Anti-CD39 Antibody, clone 5F2
clone 5F2, from mouse
Synonym(e):
ectonucleoside triphosphate diphosphohydrolase 1, ATPDase, ecto-apyrase, NTPDase-1, Ecto-ATP diphosphohydrolase, Lymphoid cell activation antigen, NTPDase 1, Ecto-apyrase, CD39 antigen
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
5F2, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse
Methode(n)
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Entpd1(12495)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Qualität
Flow Cytometry Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected CD39 in BALB/c splenocytes.
Zielbeschreibung
It has been published that CD39 shows molecular weights between ~70-100 kDa (Wang, T.F. et al., 1996).
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable