Merck
MAN412118847
Manchester Organics
Propyl methanesulfonate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
138.19
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Iupac Name
propyl methanesulfonate
Inchi Code
1S/C4H10O3S/c1-3-4-7-8(2,5)6/h3-4H2,1-2H3
InChIKey
DKORSYDQYFVQNS-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/S40933
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)