Merck
JWPH37C050C0
J & W Pharmlab LLC
(3-Ethyl-phenyl)-hydrazine hydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
172.66
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
1-(3-ethylphenyl)hydrazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H12N2.ClH/c1-2-7-4-3-5-8(6-7)10-9;/h3-6,10H,2,9H2,1H3;1H
InChIKey
JWJSWCNKBBQJMP-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Pink Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/20R0343S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/20R0343S
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)