Merck
ENAH95E74195
Enamine
4,5-dibromo-2-fluorobenzene-1-sulfonyl chloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
352.41
MDL-Nummer:
Iupac Name
4,5-dibromo-2-fluorobenzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H2Br2ClFO2S/c7-3-1-5(10)6(2-4(3)8)13(9,11)12/h1-2H
InChIKey
WPXKWXHOJVDDIZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-25989803
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-25989803
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)