Merck
ENAH5802E3B7
Enamine
2-chloro-4-(1,1-difluoroethyl)pyrimidine
Größe auswählen
50 MG
CHF 468.80
100 MG
CHF 675.50
250 MG
CHF 945.90
500 MG
CHF 1’465.90
1 G
CHF 1’866.30
2.5 G
CHF 3’616.10
5 G
CHF 5’326.90
10 G
CHF 7’880.10
Lieferanten-SKU: EN300-7434767-50MG
CHF 468.80
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
CHF 468.80
100 MG
CHF 675.50
250 MG
CHF 945.90
500 MG
CHF 1’465.90
1 G
CHF 1’866.30
2.5 G
CHF 3’616.10
5 G
CHF 5’326.90
10 G
CHF 7’880.10
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.57
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-7434767-50MG
CHF 468.80
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-chloro-4-(1,1-difluoroethyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C6H5ClF2N2/c1-6(8,9)4-2-3-10-5(7)11-4/h2-3H,1H3
InChIKey
GCKITAKNLKJIJD-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7434767
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7434767
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)