Merck
ENAH30500479
Enamine
3-ethynyl-1-(2-methylpropyl)-1H-pyrazole
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
148.21
MDL-Nummer:
Iupac Name
3-ethynyl-1-isobutyl-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C9H12N2/c1-4-9-5-6-11(10-9)7-8(2)3/h1,5-6,8H,7H2,2-3H3
InChIKey
FIUYRLRDGYQAKA-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1839671
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)