Wichtige Dokumente
ENAH3035E776
Enamine
8-chloro-3-methoxy-1,7-naphthyridine
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-6498354-50MG
CHF 436.30
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-6498354-50MG
CHF 436.30
Iupac Name
8-chloro-3-methoxy-1,7-naphthyridine
Inchi Code
1S/C9H7ClN2O/c1-13-7-4-6-2-3-11-9(10)8(6)12-5-7/h2-5H,1H3
InChIKey
XZYMYAWZLXRXCR-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6498354
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)