Wichtige Dokumente
ENAH3035DF7D
Enamine
rac-(1R,5S,6S,7R)-7-aminobicyclo[3.2.0]heptan-6-ol hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-6491241-50MG
CHF 354.40
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-6491241-50MG
CHF 354.40
Iupac Name
(1S,5R,6R,7S)-7-aminobicyclo[3.2.0]heptan-6-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO.ClH/c8-6-4-2-1-3-5(4)7(6)9;/h4-7,9H,1-3,8H2;1H/t4-,5+,6-,7+;/m0./s1
InChIKey
RAHMVTGXWKLNSC-DABREVLYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6491241
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)