Merck
ENAH3035DCDC
Enamine
3-(triphenyl-lambda5-phosphanylidene)piperidine-2,6-dione
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
373.39
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
262-263
Iupac Name
3-(triphenyl-lambda5-phosphanylidene)piperidine-2,6-dione
Inchi Code
1S/C23H20NO2P/c25-22-17-16-21(23(26)24-22)27(18-10-4-1-5-11-18,19-12-6-2-7-13-19)20-14-8-3-9-15-20/h1-15H,16-17H2,(H,24,25,26)
InChIKey
LQIQVBSIUIGZRU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6477792
Melting Point
262-263
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6477792
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)