Merck
ENAH049F1DFB
Enamine
(5-cyclopropyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)methanol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
140.14
MDL-Nummer:
Iupac Name
(5-cyclopropyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)methanol
Inchi Code
1S/C6H8N2O2/c9-3-5-7-6(10-8-5)4-1-2-4/h4,9H,1-3H2
InChIKey
OTSUEZKWAUCIHN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-108748
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-108748
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)