Merck
ENAH03BC1640
Enamine
azetidin-3-yl N-methylcarbamate hydrochloride
Größe auswählen
50 MG
CHF 341.40
100 MG
CHF 485.70
250 MG
CHF 675.50
500 MG
CHF 1’038.20
1 G
CHF 1’317.70
2.5 G
CHF 2’538.40
5 G
CHF 3’735.70
10 G
CHF 5’519.30
Lieferanten-SKU: EN300-1387172-50MG
CHF 341.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
CHF 341.40
100 MG
CHF 485.70
250 MG
CHF 675.50
500 MG
CHF 1’038.20
1 G
CHF 1’317.70
2.5 G
CHF 2’538.40
5 G
CHF 3’735.70
10 G
CHF 5’519.30
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.61
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-1387172-50MG
CHF 341.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
azetidin-3-yl methylcarbamate hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H10N2O2.ClH/c1-6-5(8)9-4-2-7-3-4;/h4,7H,2-3H2,1H3,(H,6,8);1H
InChIKey
ZUIWRPYQXZEDEM-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
-10
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1387172
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1387172
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)