Merck
ENA946832416
Enamine
5-(ethylamino)pyrazine-2-carbothioamide
Größe auswählen
50 MG
CHF 349.20
100 MG
CHF 498.70
250 MG
CHF 692.40
500 MG
CHF 1’064.20
1 G
CHF 1’352.80
Lieferanten-SKU: EN300-366792-50MG
CHF 349.20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
CHF 349.20
100 MG
CHF 498.70
250 MG
CHF 692.40
500 MG
CHF 1’064.20
1 G
CHF 1’352.80
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.25
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-366792-50MG
CHF 349.20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
5-(ethylamino)-2-pyrazinecarbothioamide
Inchi Code
1S/C7H10N4S/c1-2-9-6-4-10-5(3-11-6)7(8)12/h3-4H,2H2,1H3,(H2,8,12)(H,9,11)
InChIKey
WUTZPZDHSVLYGQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-366792
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-366792
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)