Wichtige Dokumente
ENA497375663
Enamine
rac-(1R,2S)-2-phenylcyclopropane-1-sulfonyl chloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-255321-100MG
CHF 289.40
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-255321-100MG
CHF 289.40
Iupac Name
(1R,2S)-2-phenylcyclopropane-1-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C9H9ClO2S/c10-13(11,12)9-6-8(9)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8-9H,6H2/t8-,9+/m0/s1
InChIKey
FEPOIQPPYDWSBG-DTWKUNHWSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-255321
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)