Wichtige Dokumente
ENA465563318
Enamine
rac-[(1R,2R)-2-ethylcyclopropyl]methanamine hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-245793-100MG
CHF 423.30
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-245793-100MG
CHF 423.30
Iupac Name
((1R,2R)-2-ethylcyclopropyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H13N.ClH/c1-2-5-3-6(5)4-7;/h5-6H,2-4,7H2,1H3;1H/t5-,6+;/m1./s1
InChIKey
SPIXFPVMTPMHKN-IBTYICNHSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-245793
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)