Wichtige Dokumente
ENA457511828
Enamine
2-chloro-N-(2-chloro-4-methylphenyl)propanamide
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-27915-100MG
CHF 193.20
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-27915-100MG
CHF 193.20
Iupac Name
2-chloro-N-(2-chloro-4-methylphenyl)propanamide
Inchi Code
1S/C10H11Cl2NO/c1-6-3-4-9(8(12)5-6)13-10(14)7(2)11/h3-5,7H,1-2H3,(H,13,14)
InChIKey
IRMCANJRUCPJSF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27915
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)