Merck
ENA238712435
Enamine
4-amino-N-(prop-2-en-1-yl)benzamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
176.22
MDL-Nummer:
Iupac Name
N-allyl-4-aminobenzamide
Inchi Code
1S/C10H12N2O/c1-2-7-12-10(13)8-3-5-9(11)6-4-8/h2-6H,1,7,11H2,(H,12,13)
InChIKey
HOCZMGVWCSGVEJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-50175
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-50175
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)