Merck
ENA112933498
Enamine
2-chloro-N-[4-methyl-2,5-dioxo-4-(2-phenylethyl)imidazolidin-1-yl]acetamide
Größe auswählen
100 MG
CHF 134.70
250 MG
CHF 173.70
500 MG
CHF 288.10
1 G
CHF 397.30
2.5 G
CHF 735.30
5 G
CHF 1’065.50
10 G
CHF 1’560.80
Lieferanten-SKU: EN300-23307-100MG
CHF 134.70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 134.70
250 MG
CHF 173.70
500 MG
CHF 288.10
1 G
CHF 397.30
2.5 G
CHF 735.30
5 G
CHF 1’065.50
10 G
CHF 1’560.80
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
309.75
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-23307-100MG
CHF 134.70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-chloro-N-[4-methyl-2,5-dioxo-4-(2-phenylethyl)-1-imidazolidinyl]acetamide
Inchi Code
1S/C14H16ClN3O3/c1-14(8-7-10-5-3-2-4-6-10)12(20)18(13(21)16-14)17-11(19)9-15/h2-6H,7-9H2,1H3,(H,16,21)(H,17,19)
InChIKey
XFJUOGDKSPZMPZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23307
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23307
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)