Merck
ENA061488434
Enamine
[(5-methylthiophen-2-yl)methyl](2-phenylethyl)amine
Größe auswählen
100 MG
CHF 126.90
250 MG
CHF 159.40
500 MG
CHF 260.80
1 G
CHF 362.20
2.5 G
CHF 666.40
5 G
CHF 964.10
10 G
CHF 1’407.40
Lieferanten-SKU: EN300-13537-100MG
CHF 126.90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 126.90
250 MG
CHF 159.40
500 MG
CHF 260.80
1 G
CHF 362.20
2.5 G
CHF 666.40
5 G
CHF 964.10
10 G
CHF 1’407.40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
231.36
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-13537-100MG
CHF 126.90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
N-[(5-methyl-2-thienyl)methyl]-2-phenylethanamine
Inchi Code
1S/C14H17NS/c1-12-7-8-14(16-12)11-15-10-9-13-5-3-2-4-6-13/h2-8,15H,9-11H2,1H3
InChIKey
VJGBGYXZJYJOSL-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13537
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13537
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)