Wichtige Dokumente
ENA024296310
Enamine
2-{[2-(4-chlorophenoxy)ethoxy]methyl}oxirane
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
2-{[2-(4-chlorophenoxy)ethoxy]methyl}oxirane
Inchi Code
1S/C11H13ClO3/c12-9-1-3-10(4-2-9)14-6-5-13-7-11-8-15-11/h1-4,11H,5-8H2
InChIKey
OJQIRZPGAUHQII-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10274
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10274
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)