Merck
COMH4211A2F5
Combi-Blocks, Inc.
Benzyl N-(2-hydroxy-2-methylpropyl)carbamate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
223.27
MDL-Nummer:
Iupac Name
benzyl 2-hydroxy-2-methylpropylcarbamate
Inchi Code
1S/C12H17NO3/c1-12(2,15)9-13-11(14)16-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,15H,8-9H2,1-2H3,(H,13,14)
InChIKey
OIXVFBTZOHEWIN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-4883
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-4883
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)