Merck
COM964465022
Combi-Blocks, Inc.
(5-Fluoro-2-methoxypyridin-4-yl)methanamine
Größe auswählen
100 MG
$97.75
250 MG
$172.50
1 G
$514.05
5 G
$1,796.30
Lieferanten-SKU: A687621-100MG
$97.75
Versand in 7 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
$97.75
250 MG
$172.50
1 G
$514.05
5 G
$1,796.30
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
156.16
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: A687621-100MG
$97.75
Versand in 7 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(5-fluoro-2-methoxy-4-pyridinyl)methanamine
Inchi Code
1S/C7H9FN2O/c1-11-7-2-5(3-9)6(8)4-10-7/h2,4H,3,9H2,1H3
InChIKey
RKRMSVQGAOWYLT-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QV-5530
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QV-5530
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)