Merck
COM448684292
Combi-Blocks, Inc.
5-Ethoxy-2-nitrobenzonitrile
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
192.17
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
5-ethoxy-2-nitrobenzonitrile
Inchi Code
1S/C9H8N2O3/c1-2-14-8-3-4-9(11(12)13)7(5-8)6-10/h3-5H,2H2,1H3
InChIKey
FKHDQGBZQJRJNV-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?WZ-9058
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?WZ-9058
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)