Merck
CIAH98ABF93F
ChemScene LLC (Preferred Partner)
4-Methylbenzo[b]thiophene
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
148.23
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
bp
243C at 760 mmHg
mp (Schmelzpunkt)
-6--4 C
Iupac Name
4-methyl-1-benzothiophene
Inchi Code
1S/C9H8S/c1-7-3-2-4-9-8(7)5-6-10-9/h2-6H,1H3
InChIKey
RPKWIZPGQZKQKY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4C, protect from light
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.chemscene.com/14315-11-8.html
Boiling point
243C at 760 mmHg
Melting Point
-6--4 C
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-W022216.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)