Merck
C12H316CEA5B
Chemcia Scientific, LLC
2-Bromo-6-chloro-4-trifluoromethyl-benzothiazole
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
316.53
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Iupac Name
2-bromo-6-chloro-4-(trifluoromethyl)-1,3-benzothiazole
Inchi Code
1S/C8H2BrClF3NS/c9-7-14-6-4(8(11,12)13)1-3(10)2-5(6)15-7/h1-2H
InChIKey
YELMBXOSQSDGMC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
0-5C
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Yellow Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=2848
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=2848
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)