Merck
CH4H5F6D890C
ChemBridge Corporation
1-ethyl-4-iodo-5-methyl-1H-pyrazole
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
236.06
MDL-Nummer:
Iupac Name
1-ethyl-4-iodo-5-methyl-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C6H9IN2/c1-3-9-5(2)6(7)4-8-9/h4H,3H2,1-2H3
InChIKey
RCIFRPWRVZPFLI-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4110512
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4110512_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)