Direkt zum Inhalt
MilliporeSigma
CH4196934722
ChemBridge Corporation
N-(2-amino-4-ethoxyphenyl)acetamide
Größe auswählen
1 G
$30.00
5 G
$121.20
10 G
$198.00
Lieferanten-SKU: 5539498-1G
$30.00
Versand in 7 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
$30.00
5 G
$121.20
10 G
$198.00
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.23
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 5539498-1G
$30.00
Versand in 7 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
N-(2-amino-4-ethoxyphenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C10H14N2O2/c1-3-14-8-4-5-10(9(11)6-8)12-7(2)13/h4-6H,3,11H2,1-2H3,(H,12,13)
InChIKey
PTNZBDTVFQBGST-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/5539498
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/5539498_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)