Merck
CH4102151432
ChemBridge Corporation
4-[(4-methylphenoxy)methyl]benzoic acid
Größe auswählen
250 MG
CHF 149.46
1 G
CHF 198.02
5 G
CHF 610.82
Lieferanten-SKU: 4022349-250MG
CHF 149.46
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 149.46
1 G
CHF 198.02
5 G
CHF 610.82
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
242.27
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 4022349-250MG
CHF 149.46
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-[(4-methylphenoxy)methyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C15H14O3/c1-11-2-8-14(9-3-11)18-10-12-4-6-13(7-5-12)15(16)17/h2-9H,10H2,1H3,(H,16,17)
InChIKey
YYFXDSVQJCNVML-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4022349
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4022349_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)