860828P
Avanti
18:1(2S-OH) Ceramide
Avanti Research™ - A Croda Brand 860828P, powder
Synonym(e):
N-(2′-(S)-hydroxyoleoyl)-D-erythro-sphingosine
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 5 mg (860828P-5mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 860828P
Lipid-Typ
sphingolipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCCCCCCCCC/C=C/[C@@H](O)[C@@H](NC([C@@H](O)CCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)CO
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3