Merck
860769P
Avanti
1-O-Acyl Ceramide (d18:1/16:0/16:0)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
1-hexadecanoyl-N-hexadecanoyl-D-erythro-sphingosine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C50H97NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
776.31
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.79
Biologische Quelle
synthetic
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 5 mg (860769P-5MG)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Lipid-Typ
sphingolipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)N[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)[C@H](O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C50H97NO4/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-48(52)47(51-49(53)44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2)46-55-50(54)45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3/h40,43,47-48,52H,4-39,41-42,44-46H2,1-3H3,(H,51,53)/b43-40+/t47-,48+/m0/s1
InChIKey
BRICAYBHSAQLME-ADZUIXFGSA-N
Anwendung
Lipids research
Verpackung
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860769P-5MG)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)