Merck
ATC311768564
Atlantic Research Chemicals Ltd
5-Cyano-1H-imidazole-4-carboxamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
136.11
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Iupac Name
5-cyano-1H-imidazole-4-carboxamide
Inchi Code
1S/C5H4N4O/c6-1-3-4(5(7)10)9-2-8-3/h2H,(H2,7,10)(H,8,9)
InChIKey
QBKYWNHLILCGEI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS01016
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS01016
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)