Merck
ATEH75DBF577
AstaTech, Inc.
4-FLUORONICOTINIC ACID
Größe auswählen
25 ML
€35.00
250 ML
€43.10
1 L
€62.10
€35.00
Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst, um die Verfügbarkeit zu erfragen.
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 ML
€35.00
250 ML
€43.10
1 L
€62.10
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
141.1
MDL-Nummer:
€35.00
Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst, um die Verfügbarkeit zu erfragen.
Iupac Name
4-fluoronicotinic acid
Inchi Code
1S/C6H4FNO2/c7-5-1-2-8-3-4(5)6(9)10/h1-3H,(H,9,10)
InChIKey
UBIVUIKWHBNGFG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=129020
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=W18401
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)