Merck
ATEH03AB2209
AstaTech, Inc.
3-ACETAMIDO-5-METHOXYBENZOIC ACID
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
209.2
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Iupac Name
3-(acetylamino)-5-methoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C10H11NO4/c1-6(12)11-8-3-7(10(13)14)4-9(5-8)15-2/h3-5H,1-2H3,(H,11,12)(H,13,14)
InChIKey
CUTDJCLTOMWNGD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=113282
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=A11247
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)