Merck
AOBH98B85012
AOBChem
5-Chloro-2-ethoxy-3-fluoropyridine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
175.59
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Iupac Name
5-chloro-2-ethoxy-3-fluoropyridine
Inchi Code
1S/C7H7ClFNO/c1-2-11-7-6(9)3-5(8)4-10-7/h3-4H,2H2,1H3
InChIKey
VWGBQMRDTSDSKE-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-chloro-2-ethoxy-3-fluoropyridine-26606.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/26606.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)