Merck
AOBH961DC055
AOBChem
4-Bromo-2-chloro-3-(methylsulfanyl)pyridine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
238.54
MDL-Nummer:
Iupac Name
4-bromo-2-chloro-3-(methylthio)pyridine
Inchi Code
1S/C6H5BrClNS/c1-10-5-4(7)2-3-9-6(5)8/h2-3H,1H3
InChIKey
SFVRHBFPIOXWQM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-bromo-2-chloro-3-methylsulfanyl-pyridine.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/15963.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)