Merck
AOBH945510DE
AOBChem
3-Ethoxy-4-fluorobenzoic acid
Größe auswählen
250 MG
$88.55
500 MG
$126.50
1 G
$177.10
Lieferanten-SKU: 24330-250MG
$88.55
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
$88.55
500 MG
$126.50
1 G
$177.10
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
184.17
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 24330-250MG
$88.55
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-ethoxy-4-fluorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C9H9FO3/c1-2-13-8-5-6(9(11)12)3-4-7(8)10/h3-5H,2H2,1H3,(H,11,12)
InChIKey
PBSYMJHUGMYAIJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-ethoxy-4-fluorobenzoic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/45534.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)