Merck
AOBH7BADDAA6
AOBChem
4-Bromo-1-isopropoxy-2-trifluoromethoxybenzene
Größe auswählen
250 MG
CHF 156.76
500 MG
CHF 198.40
1 G
CHF 254.74
Lieferanten-SKU: 23746-250MG
CHF 156.76
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 156.76
500 MG
CHF 198.40
1 G
CHF 254.74
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
299.09
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 23746-250MG
CHF 156.76
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-bromo-1-isopropoxy-2-(trifluoromethoxy)benzene
Inchi Code
1S/C10H10BrF3O2/c1-6(2)15-8-4-3-7(11)5-9(8)16-10(12,13)14/h3-6H,1-2H3
InChIKey
BAOBTAWUWBRROT-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/4-bromo-1-isopropoxy-2-trifluoromethoxybenzene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/23746.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)