Wichtige Dokumente
AOB640097214
AOBChem
2,3-Difluoro-4-methylbenzamide
About This Item
Iupac Name
2,3-difluoro-4-methylbenzamide
Inchi Code
1S/C8H7F2NO/c1-4-2-3-5(8(11)12)7(10)6(4)9/h2-3H,1H3,(H2,11,12)
InChIKey
JWPKXGWPXBRCLL-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/30302.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)