Direkt zum Inhalt
MilliporeSigma
AMBH97F043A3
Ambeed, Inc.
2-Hydroxy-5-methoxyisophthalaldehyde
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.16
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-hydroxy-5-methoxyisophthalaldehyde
Inchi Code
1S/C9H8O4/c1-13-8-2-6(4-10)9(12)7(3-8)5-11/h2-5,12H,1H3
InChIKey
OVNKSOTVZGNSRK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/73289-61-9.html
Synonym
2-hydroxy-5-methoxyisophthalaldehyde
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/73289-61-9.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)