Direkt zum Inhalt
MilliporeSigma
AMBH97BA0B3D
Ambeed, Inc.
2-Methyl-octahydro-pyrrolo[3,4-c]pyrrole
Größe auswählen
100 MG
$40.25
250 MG
$65.55
1 G
$180.55
5 G
$736.00
Lieferanten-SKU: A545210-100MG
$40.25
Versand in 7 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
$40.25
250 MG
$65.55
1 G
$180.55
5 G
$736.00
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
126.2
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: A545210-100MG
$40.25
Versand in 7 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-methyloctahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole
Inchi Code
1S/C7H14N2/c1-9-4-6-2-8-3-7(6)5-9/h6-8H,2-5H2,1H3
InChIKey
YQURLNGUWNDBIR-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/86732-28-7.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/86732-28-7.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)