Merck
AMBH6FD7F87C
Ambeed, Inc.
7-(Trifluoromethyl)chroman-4-amine hydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
253.65
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
7-(trifluoromethyl)chroman-4-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H10F3NO.ClH/c11-10(12,13)6-1-2-7-8(14)3-4-15-9(7)5-6;/h1-2,5,8H,3-4,14H2;1H
InChIKey
XHGVNIMNZBUBRZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/191608-40-9.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/191608-40-9.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)