Direkt zum Inhalt
MilliporeSigma
AMBH2D6FB152
Ambeed, Inc.
Filgotinib
Größe auswählen
10 MG
$25.30
25 MG
$33.35
50 MG
$48.30
100 MG
$74.75
250 MG
$147.20
1 G
$370.30
5 G
$1,322.50
Lieferanten-SKU: A302163-10MG
$25.30
Versand in 7 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
$25.30
25 MG
$33.35
50 MG
$48.30
100 MG
$74.75
250 MG
$147.20
1 G
$370.30
5 G
$1,322.50
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
425.51
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: A302163-10MG
$25.30
Versand in 7 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
N-(5-{4-[(1,1-dioxido-4-thiomorpholinyl)methyl]phenyl}[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-yl)cyclopropanecarboxamide
Inchi Code
1S/C21H23N5O3S/c27-20(17-8-9-17)23-21-22-19-3-1-2-18(26(19)24-21)16-6-4-15(5-7-16)14-25-10-12-30(28,29)13-11-25/h1-7,17H,8-14H2,(H,23,24,27)
InChIKey
RIJLVEAXPNLDTC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
99%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1206161-97-8.html
Synonym
N-(5-(4-((1,1-Dioxidothiomorpholino)methyl)phenyl)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-yl)cyclopropanecarboxamide
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1206161-97-8.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)