Merck
Z626797
Büchi® rotary evaporator Model R-200
Model R-205V, professional, with vertical condenser assembly
About This Item
UNSPSC-Code:
41104803
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Aufnahme AC/DC
120 V, 50 - 60 Hz
Leistungsmerkmale
CE compliant
Hersteller/Markenname
Model R-205V
Gewicht
16-18 kg
Allgemeine Beschreibung
Das modulare System ermöglicht Ihnen die Auswahl der einzelnen Systembausteine: R200 oder 205, Vakuumregler V800/V805 und drei verschiedene Glasaufbauten, alle mit Standard 29/32 Schliff für den Verdampferkolben und Kugelschliff 35/20 für den Sammelkolben.
Baureihe R-200 :
• 33% weniger Platzbedarf im Vergleich zu den Vorgängermodellen.
• Chemisch-resistentes PTFE/Glas Vakuum-Regler System, das bis zu 5 Jahren hält
• Kompaktes, modulares Design mit Einbaumöglichkeit für einen Vakuumregler zur Steuerung von Druckgradienten
• Motorischer Lift zum schnellen Heben und Absenken
• PTFE-beschichtetes 4L Heizbad, Modell B-490, mit digitaler Temperaturanzeige, verwendet Öl oder Wasser, 20 bis 180°C (68 to 356°F)
• Verbesserte Sicherheit: isoliertes Heizbad, Kunststoffbeschichtetes Glas, auf Wunsch Fernbedienung und Sicherheitsschutz.
• Für Probenvolumina von 50mL bis zu 3L
Baureihe R-205 :
• Wie R-200, aber zusätzlich mit Anzeige der Dampftemperatur
Rotationsverdampfer mit Diagonalkühler A
Für einfache Destillationen und allgemeine Anwendungen. Leitungswasserkühlung. Mit Anschluß zum kontinuierlichen Nachfüllen, falls Mengen verarbeitet werden müssen, die größer als der Destillierkolben sind.
Rotationskühler mit Vertikalkühler V
Zur Destillation von hochsiedenden Lösemitteln (>100°C). Leitungswasserkühlung. Mit Anschluß zum kontinuierlichen Nachfüllen, falls Mengen verarbeitet werden müssen, die größer als der Destillierkolben sind.
Rotationsverdampfer mit Kühlfallenkühler (Trockeneiskühler)
Zweiteiliger Kühlfallenkühler, besonders geeignet und empfohlen für niedrigsiedende Lösemittel. Kühlung mit Trockeneis-Aceton.
Die drei Schritte zum richtigen Modell:
1. Wählen Sie den passenden Glasaufbau
Diagonalkühler (A), Vertikalkühler (V), Kühlfallenkühler (C), aus normalem Glas oder aus Plastik & Glas®
2. Wählen Sie das Verdampfer-Modell
R-200 Basismodell mit umfangreicher AusstattungFully-equipped base model
R-205 Zusätzlich mit digitaler Dampftemperaturanzeige
3. Wählen Sie die Gerätevariante
BASIC Wie oben beschrieben.
ADVANCED Wie oben, zusätzlich mit halbautomatischem Vakuumregler, Fernbedienung optional.
PROFESSIONAL Wie oben, zusätzlich mit programmierbarem Vakuumregler, Fernbedienung optional.
Rechtliche Hinweise
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)