Merck
Z284688
Supelco
Spectroline® UV-Lampe, batteriebetrieben
Replacement 4 W longwave bulb
About This Item
UNSPSC-Code:
41115711
NACRES:
NC.07
Methode(n)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Größe
6 1/4 in. × 2 in. × 1 in.
Allgemeine Beschreibung
  • 4Watt Langwellenlampe
  • Benötigte AA Batterien (nicht enthalten)
Fußnote
CE Approved
Rechtliche Hinweise
Spectroline is a registered trademark of Spectronics, Corp.