Z243655
Thermowell heating mantle
for flask size, 50 mL, AC/DC input 110 - 120 V AC
About This Item
Empfohlene Produkte
Aufnahme AC/DC
110-120 V, US 3-pin plug (AC)
Materialien
steel
Leistungsmerkmale
CE compliant
CSA approved 110V to 120V models
for flask size 50 mL
Verfügbarkeit
not available in EU
Parameter
0-550 °C temp. range
Gewicht
1.4 lb
Leistungsaufnahme
100 W