Z154563
Positionierhülse
PTFE/Glass composite, fits shaft o.d., 10 mm
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE gasket
Leistungsmerkmale
fits shaft o.d. 10 mm
Hersteller/Markenname
Ace Glass 812710
Allgemeine Beschreibung
Hält die Rührwelle sicher fest und verhindert das Hineinfallen in den Kolben.