WHA111703
Whatman® polycarbonate Nuclepore filter discs 0.5 μm pore size
hydrophilic, track-etched, treated with PVP, 25 ea, 90 mm diam
Synonym(e):
Whatman filter papers, Whatman membrane, Z740268, nuclepore
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Whatman® Nuclepore™ Track-Etched Membranes, diam. 90 mm, pore size 0.05 μm, polycarbonate
Materialien
polycarbonate
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pkg of 25 ea
Hersteller/Markenname
Whatman 111703
Whatman Article No. 28417696 (US reference)
Durchmesser
90 mm
Porengröße
0.05 μm
Anwendung
- Epifluorescence microscopy
- Environmental analysis
- Cell biologyEPA testing
- Fuel testing
- Bioassays
- Parasitology
- Air analysis
- Water microbiology
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)