Merck
W502405
Sigma-Aldrich
1,2,6-Trihydroxyhexan
≥95%
Synonym(e):
1,2,6-Hexantriol, 1,2,6-Trihydroxyhexan
About This Item
Lineare Formel:
HO(CH2)4CH(OH)CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
134.17
Beilstein:
1304479
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
Kosher
Dampfdichte
4.63 (vs air)
Dampfdruck
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥95%
Brechungsindex
n20/D 1.476 (lit.)
bp
178 °C/5 mmHg (lit.)
Dichte
1.109 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Organoleptisch
ethereal
SMILES String
OCCCCC(O)CO
InChI
1S/C6H14O3/c7-4-2-1-3-6(9)5-8/h6-9H,1-5H2
InChIKey
ZWVMLYRJXORSEP-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
383.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
195 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)